重要文件
APO455827415
Apollo Scientific Ltd
3,5-Dibromo-2-methoxybenzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
309.94
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
bp
198-200
Iupac Name
3,5-dibromo-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6Br2O3/c1-13-7-5(8(11)12)2-4(9)3-6(7)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
GDGFGZWIQSUSAX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dibromo-2-methoxybenzoic-acid
Boiling point
198-200
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dibromo-2-methoxybenzoic-acid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)