重要文件
APO455824206
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-fluoro-2-formylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5FO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H,(H,11,12)
InChI 密鑰
KLAAXTKTDRQPOF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-formylbenzoic-acid
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-formylbenzoic-acid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)