重要文件
APO428499349
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
173.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,3-difluoro-5-methoxy-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c1-4-6(12-2)3-5(11)8(10)7(4)9/h3H,11H2,1-2H3
InChI 密鑰
QCLYOEBUNYACDX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-5-methoxy-4-methylaniline
象形圖
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-5-methoxy-4-methylaniline
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)