重要文件
APO428498286
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
251.07
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(bromomethyl)-2,6-difluorophenyl ethyl ether
Inchi Code
1S/C9H9BrF2O/c1-2-13-9-7(11)3-6(5-10)4-8(9)12/h3-4H,2,5H2,1H3
InChI 密鑰
SFMOQKHETBGLAR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-35-difluorobenzyl-bromide
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-35-difluorobenzyl-bromide
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)