重要文件
APO414282222
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
235.01
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrFN2O2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H,9H2
InChI 密鑰
CRBGRCCXVAWOCO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Synonym
2-Amino-4-bromo-5-fluoronitrobenzene
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)