文件
AOBH9910297E
AOBChem
1-(4-Chloro-3,5-difluorophenyl)ethanone
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
190.58
MDL號碼:
Iupac Name
1-(4-chloro-3,5-difluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O/c1-4(12)5-2-6(10)8(9)7(11)3-5/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
RKJDTCARHAMWIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/1-4-chloro-3-5-difluorophenyl-ethanone-66636.html