重要文件
AOBH990FEA5C
AOBChem
3-Chloro-6-fluoro-2-iodobenzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
284.46
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-chloro-6-fluoro-2-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO/c8-5-1-2-6(9)4(3-11)7(5)10/h1-3H
InChI 密鑰
XLBJXHMAVHJUGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-6-fluoro-2-iodobenzaldehyde-21442.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21442.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)