重要文件
AOBH97EBB0B2
AOBChem
2-Cyclopropyl-6-fluoropyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
137.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-cyclopropyl-6-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C8H8FN/c9-8-3-1-2-7(10-8)6-4-5-6/h1-3,6H,4-5H2
InChI 密鑰
KQXKPVZKWPSUPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-cyclopropyl-6-fluoropyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52753.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)