重要文件
AOBH961DC494
AOBChem
2,2,2-Trifluoro-N-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
237.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7F4NO2/c1-16-7-3-2-5(4-6(7)10)14-8(15)9(11,12)13/h2-4H,1H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
SSPJBJNXEPAUKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-2-2-trifluoro-n-3-fluoro-4-methoxyphenyl-acetamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51547.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)