重要文件
AOBH961DBFB3
AOBChem
4-chloro-2-fluoro-6-iodophenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
272.44
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-6-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H3ClFIO/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
InChI 密鑰
SJSWZIGQCMAPBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-fluoro-6-iodophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30458.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)