重要文件
AOBH94551081
AOBChem
(3-Ethoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
216.04
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-ethoxy-2-naphthylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H13BO3/c1-2-16-12-8-10-6-4-3-5-9(10)7-11(12)13(14)15/h3-8,14-15H,2H2,1H3
InChI 密鑰
JCJLWJBIEGHNRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethoxyphthalen-2-yl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38532.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)