重要文件
AOBH7BADE5EF
AOBChem
(2-Fluoro-3-(methylthio)pyridin-4-yl)boronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
分子量::
187
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2-fluoro-3-(methylthio)pyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BFNO2S/c1-12-5-4(7(10)11)2-3-9-6(5)8/h2-3,10-11H,1H3
InChI 密鑰
MBKQRLWNNTVVMR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methylthio-pyridin-4-yl-boronic-acid.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37306.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)