重要文件
AOBH7BADDE30
AOBChem
1-Bromo-4-isopropoxynaphthalene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
265.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-bromo-4-isopropoxynaphthalene
Inchi Code
1S/C13H13BrO/c1-9(2)15-13-8-7-12(14)10-5-3-4-6-11(10)13/h3-9H,1-2H3
InChI 密鑰
NHMHRFXDFPTMIM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-isopropoxynaphthalene.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36421.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)