重要文件
AOBH7BADDB6A
AOBChem
3,4-Dichloro-2-methylfluorobenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
179.02
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1,2-dichloro-4-fluoro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5Cl2F/c1-4-6(10)3-2-5(8)7(4)9/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
BNDBNWZIQPVJGZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-4-dichloro-2-methylfluorobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34915.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)