重要文件
AOBH303767C5
AOBChem
2,3-Dibromo-6-fluorobenzyl alcohol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
283.92
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2,3-dibromo-6-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5Br2FO/c8-5-1-2-6(10)4(3-11)7(5)9/h1-2,11H,3H2
InChI 密鑰
LEWOZJXFWAMFSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-dibromo-6-fluorobenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35399.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)