重要文件
AOBH3037665B
AOBChem
4-Fluoro-3-methylsulfanylphenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
158.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-fluoro-3-(methylsulfanyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7FOS/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4,9H,1H3
InChI 密鑰
CBMDRBMEMAJZNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-methylsulfanylphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23726.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)