重要文件
AOBH3037663B
AOBChem
Methyl 2,3-dimethoxy-6-fluorobenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
214.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 6-fluoro-2,3-dimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO4/c1-13-7-5-4-6(11)8(9(7)14-2)10(12)15-3/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
PUVNTWOBJNYBNG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-3-dimethoxy-6-fluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21765.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)