重要文件
AOBH3037660C
AOBChem
4-Bromo-3-fluoro-2-methylphenylboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
分子量::
232.84
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(4-bromo-3-fluoro-2-methylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BBrFO2/c1-4-5(8(11)12)2-3-6(9)7(4)10/h2-3,11-12H,1H3
InChI 密鑰
LQWGIBWBCAGELM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-fluoro-2-methylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35104.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)