重要文件
AOBH11E4FE80
AOBChem
4-Bromo-2-iodothiazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
289.92
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-bromo-2-iodothiazole
Inchi Code
1S/C3HBrINS/c4-2-1-7-3(5)6-2/h1H
InChI 密鑰
WQMDQASLYMLPGT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-iodothiazole.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34739.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)