重要文件
AOBH11E4FD30
AOBChem
4-(Ethoxymethyl)phenylboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
180.01
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(ethoxymethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO3/c1-2-13-7-8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
InChI 密鑰
DGUPNEQXGIBFDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-ethoxymethyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20234.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)