重要文件
AOB945512085
AOBChem
2-Chloro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
306.45
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-chloro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3ClF3I/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3H
InChI 密鑰
SYGINKAMEXQQEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-1-iodo-3-trifluoromethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33221.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)