重要文件
AOB640097666
AOBChem
5-Chloro-4-fluoro-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
186.38
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-chloro-4-fluorobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Inchi Code
1S/C7H5BClFO2/c9-6-2-1-5-4(7(6)10)3-12-8(5)11/h1-2,11H,3H2
InChI 密鑰
RNRTXDQLRRSXNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-4-fluoro-1-3-dihydro-2-1-benzoxaborol-1-ol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31296.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)