重要文件
AOB640097214
AOBChem
2,3-Difluoro-4-methylbenzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,3-difluoro-4-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7F2NO/c1-4-2-3-5(8(11)12)7(10)6(4)9/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
InChI 密鑰
JWPKXGWPXBRCLL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-4-methylbenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30302.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)