重要文件
AOB640096151
AOBChem
[3-bromo-4-(propan-2-yloxy)phenyl]methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
245.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(3-bromo-4-isopropoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H13BrO2/c1-7(2)13-10-4-3-8(6-12)5-9(10)11/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3
InChI 密鑰
CCCXBHJGSVZFJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-4-propan-2-yloxy-phenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26431.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)