重要文件
AOB640095802
AOBChem
5-Chloro-2-phenylisonicotinaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
217.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-chloro-2-phenylisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8ClNO/c13-11-7-14-12(6-10(11)8-15)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI 密鑰
HIJVQHWOISRSRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-phenylisonicotinaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25639.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)