重要文件
AOB640095473
AOBChem
3,5-Dibromo-2-(methylthio)pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
282.99
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,5-dibromo-2-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5Br2NS/c1-10-6-5(8)2-4(7)3-9-6/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
OBMOXWQMYAIHEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dibromo-2-methylthio-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24744.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)