重要文件
AOB640095402
AOBChem
6-Methoxy-4-(methylthio)nicotinaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
183.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-methoxy-4-(methylthio)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c1-11-8-3-7(12-2)6(5-10)4-9-8/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
OMYZUWZTIFVZES-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/6-methoxy-4-methylthio-nicotinaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24573.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)