重要文件
AOB640095301
AOBChem
4-Bromo-5-chloro-2-methylbenzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
233.49
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrClO/c1-5-2-7(9)8(10)3-6(5)4-11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
KNXNOEQKERZPKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-5-chloro-2-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24403.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)