重要文件
AOB640094203
AOBChem
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde oxime
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
214.06
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-bromo-5-methylbenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c1-6-2-7(5-10-11)4-8(9)3-6/h2-4H,5H2,1H3
InChI 密鑰
PMPLWOGTANYTDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-methylbenzaldehyde-oxime.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20409.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)