重要文件
AMBH9A1D4052
Ambeed, Inc.
5-Bromo-N,N-dimethylpyridin-3-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.07
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-(5-bromo-3-pyridinyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-10(2)7-3-6(8)4-9-5-7/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
ORIMPJHDGVFITH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/342602-87-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)