重要文件
AMBH99C041F3
Ambeed, Inc.
methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
264.36
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate
Inchi Code
1S/C16H24O3/c1-12-7-8-13(2)14(11-12)19-10-6-9-16(3,4)15(17)18-5/h7-8,11H,6,9-10H2,1-5H3
InChI 密鑰
YKCQSETYDHFYFZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/149105-25-9.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)