重要文件
AMBH99C039FF
Ambeed, Inc.
1-(2-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
176.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(2-methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O2/c1-8-4-2-3-5-9(8)11(6-7-11)10(12)13/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
MNCZBOKUHKAUHT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886366-10-5.html
Synonym
1-(o-tolyl)cyclopropanecarboxylic acid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)