重要文件
AMBH99C039CD
Ambeed, Inc.
2-(4-Methylthiazol-2-yl)propan-2-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
157.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(4-methylthiazol-2-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C7H11NOS/c1-5-4-10-6(8-5)7(2,3)9/h4,9H,1-3H3
InChI 密鑰
GMCDPTLIQCOSBT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124341-73-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)