重要文件
AMBH99C03819
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-3-phenylpiperazine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
252.36
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-benzyl-3-phenylpiperazine
Inchi Code
1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)13-19-12-11-18-17(14-19)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
InChI 密鑰
KMOQMXILLUBOJL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5368-32-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)