重要文件
AMBH99C02A3B
Ambeed, Inc.
2-(4-Phenoxyphenoxy)acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
244.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(4-phenoxyphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H12O4/c15-14(16)10-17-11-6-8-13(9-7-11)18-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChI 密鑰
NUTWPVOGVQFHTI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38559-90-9.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)