重要文件
AMBH99C028E8
Ambeed, Inc.
5-(tert-Butyl)-3-methyl-1,2-phenylene dibenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
388.46
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-(tert-butyl)-3-methyl-1,2-phenylene dibenzoate
Inchi Code
1S/C25H24O4/c1-17-15-20(25(2,3)4)16-21(28-23(26)18-11-7-5-8-12-18)22(17)29-24(27)19-13-9-6-10-14-19/h5-16H,1-4H3
InChI 密鑰
GXNXZJMAFGKLQI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1232839-86-9.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)