跳轉至內容
Merck
全部照片(1)

重要文件

AMBH996F2C1E

Ambeed, Inc.

Methyl 4-carbamothioylbenzoate

登入查看組織和合約定價


About This Item

CAS號碼:
分子量::
195.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務

Iupac Name

methyl 4-(aminocarbothioyl)benzoate

Inchi Code

1S/C9H9NO2S/c1-12-9(11)7-4-2-6(3-5-7)8(10)13/h2-5H,1H3,(H2,10,13)

InChI 密鑰

FWQVHCUKDCCJSJ-UHFFFAOYSA-N

儲存溫度

Sealed in dry,Room Temperature

Purity

95%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/80393-38-0.html

從最近期的版本中選擇一個:

分析證明 (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如果您需要協助,請聯絡 客戶支援

已經擁有該產品?

您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。

存取文件庫

我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.

聯絡技術服務