重要文件
AMBH996F2BE4
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-ethoxyaniline hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
208.09
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-chloro-2-ethoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-2-11-8-6(9)4-3-5-7(8)10;/h3-5H,2,10H2,1H3;1H
InChI 密鑰
USFXFGLRPRMYRE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1185303-54-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)