重要文件
AMBH996F2B8D
Ambeed, Inc.
1-Methylpiperidin-3-one hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
149.62
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-methyl-3-piperidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c1-7-4-2-3-6(8)5-7;/h2-5H2,1H3;1H
InChI 密鑰
BLRLPMIRFPMIFG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41511-85-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)