重要文件
AMBH996F2B5C
Ambeed, Inc.
3-(3-Chlorophenyl)propiolic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
180.59
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(3-chlorophenyl)-2-propynoic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,(H,11,12)
InChI 密鑰
FRTZPNZKFMZQDR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7396-28-3.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)