重要文件
AMBH996F2AD0
Ambeed, Inc.
Sodium 3-hydroxy-2-naphthoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
210.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
sodium 3-hydroxy-2-naphthoate
Inchi Code
1S/C11H8O3.Na/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14;/h1-6,12H,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
ZCNGWQCRXUGQCW-UHFFFAOYSA-M
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14206-62-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)