重要文件
AMBH996F29D5
Ambeed, Inc.
Methyl 5-phenylpentanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
192.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 5-phenylpentanoate
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-14-12(13)10-6-5-9-11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8H,5-6,9-10H2,1H3
InChI 密鑰
BNNWLDUOVGYRLY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20620-59-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/20620-59-1.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)