重要文件
AMBH996F29B9
Ambeed, Inc.
2-(2-Oxopropyl)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
178.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(2-oxopropyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
DZXVWJCTZXNVAU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2852-91-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)