重要文件
AMBH996F28FD
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-(piperidin-4-yl)pyridine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
277.59
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-bromo-6-(piperidin-4-yl)pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13BrN2.ClH/c11-10-3-1-2-9(13-10)8-4-6-12-7-5-8;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
InChI 密鑰
HDENSTRDWUFJRH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1951440-10-0.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)