重要文件
AMBH996F2587
Ambeed, Inc.
6-Fluoroisoquinoline-5-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
172.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-fluoro-5-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5FN2/c11-10-2-1-7-6-13-4-3-8(7)9(10)5-12/h1-4,6H
InChI 密鑰
OEUJLWYTUXJGOD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1510647-56-9.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)