重要文件
AMBH996F2464
Ambeed, Inc.
1-Bromo-6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
231.48
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-bromo-6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-7-6-2-1-5(9)3-11(6)4-10-7/h1-4H
InChI 密鑰
XAWZIKFVVANXQQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1909309-88-1.html
Synonym
1-Bromo-6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1909309-88-1.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)