重要文件
AMBH990F779A
Ambeed, Inc.
Ethyl isonicotinate 1-oxide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
167.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl isonicotinate 1-oxide
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-2-12-8(10)7-3-5-9(11)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
DPWRGNWJVVSVIE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14906-37-7.html
Synonym
4-(Ethoxycarbonyl)pyridine 1-oxide
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)