重要文件
AMBH990F75D8
Ambeed, Inc.
2,3,4,6-Tetrafluoroaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
165.09
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,3,4,6-tetrafluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H3F4N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
InChI 密鑰
SBYRHTZJKKWEMP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/363-73-5.html
象形圖
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)