重要文件
AMBH990F7514
Ambeed, Inc.
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
188.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c1-6-4-8(9(10,11)12)3-2-7(6)5-13/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
KOTSMKHJROJDLP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/888739-67-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)