重要文件
AMBH990F7436
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-4-morpholinobenzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
237.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-methoxy-4-(4-morpholinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO4/c1-16-11-8-9(2-3-10(11)12(14)15)13-4-6-17-7-5-13/h2-3,8H,4-7H2,1H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
UIZFHJSHLCHKES-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/221360-90-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)